H4891
Miscela salina bilanciata di Hank
Modified, without calcium chloride, magnesium sulfate, phenol red and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Balanced Salt Solution, Hanks’ Salt Solution
Stato
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Quantità
Ricostituzione
Altre note
Supplemento
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.