Vai a
D5652
Tampone fosfato salino di Dulbecco
Modified, without calcium chloride and magnesium chloride, powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
DPBS
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 L
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
38,50 €
10 x 1 L
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
66,40 €
50 L
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
134,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.25
MDL number:
38,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
pH
7.2-7.8
solubility
water: 9.6 g/L, clear
storage temp.
2-8°C
General description
Il tampone fosfato salino di Dulbecco è una soluzione salina bilanciata (BSS) sviluppata per l′uso nelle colture tissutali.
Application
D-PBS è usato per il lavaggio delle cellule durante la preparazione e il trasferimento in serie.
Il tampone fosfato salino di Dulbecco ′è stato usato:
  • come una delle soluzioni pseudo-fisiologiche per studiare il tipo di degradazione in vitro della lega Fe–20Mn–1.2C;[1]
  • per dissolvere la polvere di Angelica gigas per la microincapsulazione;
  • per il lavaggio delle cellule nei protocolli di trattamento delle colture cellulari, nei saggi sulla cicatrizzazione delle ferite, nei saggi di migrazione con transwell e nei saggi di apoptosi;[2]
  • per il lavaggio della membrana amniotica per le analisi cellulari[3]
Biochem/physiol Actions
Il tampone fosfato salino di Dulbecco serve come liquido di irrigazione, trasporto e diluizione che mantiene al tempo stesso l′equilibrio osmotico intra- ed extra-cellulare. Idrata le e fornisce alcuni ioni inorganici in massa essenziali per il normale metabolismo cellulare. Questo tampone salino funge da principale fonte di energia per il metabolismo cellulare quando associato a un carboidrato, per esempio il glucosio. Agisce da sistema tampone per mantenere il terreno nel range fisiologico di pH.
Preparation Note
Formulato per una concentrazione finale di 9,6 grammi di polvere per litro di terreno.
Other Notes
Questo D-PBS è formulato senza Ca o Mg. Sono disponibili anche formulazioni con l′aggiunta di Ca e Mg.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D1283D8662D4031
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Quality Level
500
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
200
form
powder
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pH
7.2-7.8
pH
-
pH
-
pH
-
solubility
water: 9.6 g/L, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tampone fosfato salino di Dulbecco
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–7 di 7 domande  
  1. What is the formulation for this buffer? Molarity of Na2HPO4, KH2PO4, NaCl, KCl, etc?
    1 risposta
    1. See the link below to review the formulations of the DPBS products. These concentrations are reported in grams per liter:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/269/385/d5652for.pdf
      Utile?
  2. Is Product D5652, Dulbecco's Phosphate Buffered Saline, offered as a powder or a liquid?
    1 risposta
    1. Product No. D5652, Dulbecco's Phosphate Buffered Saline, is a powder.
      Utile?
  3. Can Product D5652, Dulbecco's Phosphate Buffered Saline, be autoclaved?
    1 risposta
    1. Product No. D5652, Dulbecco's Phosphate Buffered Saline should be autoclaved or sterile-filtered before use.  It can be autoclaved at 121°C, 15 psi for 20 minutes.
      Utile?
  4. What is the sodium chloride concentration in Product D5652, Dulbecco's Phosphate Buffered Saline?
    1 risposta
    1. This product contains 8.0 g/L sodium chloride.
      Utile?
  5. What is the pH of Product D5652, Dulbecco's Phosphate Buffered Saline?
    1 risposta
    1. The specification for the pH of D5652, Dulbecco's Phosphate Buffered Saline (when dissolved in water) is 7.2 to 7.8.
      Utile?
  6. Is Product D5652, Dulbecco's Phosphate Buffered Saline, a 1X solution once it has been diluted?
    1 risposta
    1. Product No. D5652, DPBS is a 1X solution after reconstitution at 9.6 g/L.
      Utile?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.