H4024
L-Homocysteinesulfinic acid
≥98% (TLC)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (TLC)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NC(CCS(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO4S/c5-3(4(6)7)1-2-10(8)9/h3H,1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9)
PDNJLMZEGXHSCU-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3