Documenti
H2006
Sigma-Aldrich
1-Hydroxybenzotriazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.12
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Punto di fusione
156-159 °C (lit.)
Stringa SMILE
On1nnc2ccccc12
Azioni biochim/fisiol
Inhibits racemization in peptide syntheses using DCC as condensing agent.
Pittogrammi
Exploding BombExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Expl. 1.3 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
1 - Explosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
293.0 °F - Pensky Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
145 °C - Pensky Martens closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
[A new method for synthesis of peptides: activation of the carboxyl group with dicyclohexylcarbodiimide using 1-hydroxybenzotriazoles as additives].
W König et al.
Chemische Berichte, 103(3), 788-798 (1970-01-01)