H1265
cis-3-esene-1-ol
About This Item
Formula condensata:
C2H5CH=CHCH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.16
Beilstein:
1719712
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.45 (vs air)
Indice di rifrazione
n20/D 1.44 (lit.)
P. ebollizione
156-157 °C (lit.)
Densità
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC\C=C/CCO
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3/b4-3-
UFLHIIWVXFIJGU-ARJAWSKDSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Russell J Chedgy et al.
Phytochemistry, 113, 149-159 (2015-01-07)
Salicinoids are phenolic glycosides (PGs) characteristic of the Salicaceae and are known defenses against insect herbivory. Common examples are salicin, salicortin, tremuloidin, and tremulacin, which accumulate to high concentrations in the leaves and bark of willows and poplars. Although their