Documenti fondamentali
555568
Sigma-Aldrich
Ethyl 2,3-dichloropropionate
97%
Sinonimo/i:
2,3-Dichloropropionic acid ethyl ester
Scegli un formato
25 G
95,50 €
95,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
95,50 €
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2OCOCH(Cl)CH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.02
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
95,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4480 (lit.)
P. ebollizione
164-165 °C (lit.)
Densità
1.241 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
ester
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(Cl)CCl
InChI
1S/C5H8Cl2O2/c1-2-9-5(8)4(7)3-6/h4H,2-3H2,1H3
RNZPQAZETZXKCQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Ethyl 2,3-dichloropropionate can be prepared from ethyl acrylate via chlorination.[1]
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Polarographic Behavior of Unsymmetrical Polyhalogenated Compounds. Polychlorinated Propionitrile and Derivatives1.
Jura WH and Gaul RJ.
Journal of the American Chemical Society, 80(20), 5402-5540 (1958)