H0267
Hemoglobin A0, Ferrous Stabilized human
lyophilized powder
Sinonimo/i:
Hemoglobin A0 Ferrous Stabilized, Hemoglobin-A0
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Saggio
97-100% (agarose gel electrophoresis)
Forma fisica
lyophilized powder
tecniche
immunofluorescence: suitable
Solubilità
H2O: soluble 20 mg/mL
Compatibilità
suitable for electrophoresis and chromatography standard
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... HBB(3043)
Descrizione generale
Applicazioni
- as the non-fluorescent absorber in the preparation of tissue-mimicking phantoms
- to see how coronary intraplaque hemorrhage evokes a novel atheroprotective macrophage phenotype
- to study the interference of hemoglobin (Hb) A0, HbA2, and HbS in the assay of HbF
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Ricostituzione
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3