GE17-0402-03
HiTrap® Protein A High Performance
Cytiva 17-0402-03, pack of 2 × 1 mL
Scegli un formato
399,00 €
Scegli un formato
About This Item
399,00 €
Prodotti consigliati
ligand
native protein A
Confezionamento
pack of 2 × 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 17-0402-03
Condizioni di stoccaggio
(20% Ethanol)
Parametri
42 psi
Dimensioni del letto
7 mm × 25 mm
Volume del letto
1 mL
Diam. int. colonna
7 mm
Misura
Dimens. media delle particelle
34 μm
cleaning
2-10
Intervallo di esercizio
3-9
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- High binding capacitiy of 20 mg IgG/mL medium and fast kinetics.
- 34 μm bead size for high-performance, high-resolution purifications.
- Designed for use with syringe, pump, or chromatography system such as ÄKTA® design or FPLC™ System.
- Stable over pH 3 to 9 for use, and 2 to 10 for cleaning.
- Robust, easy-to-use method.
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
This page shows how to purify IgM antibodies by affinity chromatography using HiTrap™ IgM Purification HP.
This page shows how to separate IgG antibodies by affinity chromatography using HiTrap® Protein G HP columns from Cytiva.
This page shows how to solve practical problems that may occur when running an affinity chromatography column.
Protocolli
General instructions for affinity purification using HiTrap columns from Cytiva.
Protein A, coupled to Sepharose, binds IgG via its Fc regions, facilitating affinity chromatography purification.
This page shows how to convert between linear flow and volumetric flow rates in affinity chromatography.
How to perform buffer exchange and desalting with Sephadex G-25, HiTrap Desalting columns, or ÄKTAprime plus.