GE29400461
HiTrap® Capto™ Core 700
Cytiva 29400461, pack of 1 × 1 mL
Scegli un formato
79,00 €
Scegli un formato
About This Item
79,00 €
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 1 × 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 29400461
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- High capacity and productivity in flowthrough mode.
- Prepacked HiTrap columns for easy screening and convenient process development, as well as small scale purification.
- Wide operational window of pH and conductivity.
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)