GE17-5481-51
HiTrap® Capto™ Core 700
Cytiva 17-5481-51, pack of 5 × 1 mL
Sinonimo/i:
Capto Core 700 Column
Scegli un formato
339,00 €
Scegli un formato
About This Item
339,00 €
Prodotti consigliati
ligand
octylamine
Confezionamento
pack of 5 × 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 17-5481-51
Parametri
5 bar
Diam. int. colonna
7 mm
Matrice
highly cross-linked agarose
Dimens. media delle particelle
75 (d₅₀v is the median particle size of the cumulative volume distribution)
cleaning
3-14(pH interval where the medium can be subjected to, for cleaning- or sanitization-in-place.)
Intervallo di esercizio
2-14(pH interval where the medium can be operated without significant change in function.)
Capacità
~13 mg binding capacity (ovalbumin)
Compatibilità
suitable for bioprocess medium
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- High capacity and productivity in flowthrough mode.
- Prepacked HiTrap columns for easy screening and convenient process development, as well as small scale purification.
- Wide operational window of pH and conductivity.
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Protocolli
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.