GE28-9409-28
PD MiniTrap™ G-10 With Top Frit
Sinonimo/i:
PD MiniTrap
Scegli un formato
972,00 €
Scegli un formato
About This Item
972,00 €
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
Cytiva
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Easy cleanup of peptides, small proteins, or carbohydrates larger than Mr 700, before downstream analysis such as liquid chromatography, electrophoresis, and MS.
- Efficient removal of contaminants such as salts, dyes, and radioactive labels.
- High desalting capacity.
- Preparation of samples in the volume range 100 to 300 μl.
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)