Vai a
1601340
USP
Residual Solvent Class 2 - Acetonitrile
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Offerta disponibile
Sinonimo/i:
Acetonitrile solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Spendi 500 € — Risparmia 5%; Spendi 800 € — Risparmia 10%; Spendi 1700 € — Risparmia 15%*
Accedi per verificare l'idoneità. Acquista Prodotti
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
3 x 1.2 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
408,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
41.05
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4124158
408,00 €
Risparmia Fino a 15%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
density
0.782 g/mL at 25 °C
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Residual Solvent Class 2 - Acetonitrile USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
L010002439134
Acetonitrile
Sigma-Aldrich
L010002
Acetonitrile
Acetonitrile suitable for HPLC, gradient grade, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
439134
Acetonitrile
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
-
description
suitable for HPLC, gradient grade, ≥99.9%
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
gradient grade
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
food and beverages
agency
USP
agency
-
agency
-
density
0.782 g/mL at 25 °C
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)