GE28-9065-61
Superdex® 200 5/150 GL
Cytiva 28-9065-61, column L × I.D. 15 cm × 5 mm, 13 μm avg. part. size
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass column
polypropylene filter
PM
10000-600000 Da (globular proteins)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 28-9065-61
Parametri
0.15-0.6 mL/min flow rate
1.5 Mpa (217 psi)
4-50 mL sample volume
Volume del letto
3 mL
Lungh. × diam. int. colonna
15 cm × 5 mm
Matrice
dextran composite
Dimens. media delle particelle
13 μm
cleaning
1-14
Intervallo di esercizio
3-12
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Descrizione generale
Compatibilità
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)