Documenti fondamentali
GE28-4065-58
dNTP Set - A, C, G, T
Cytiva 28-4065-58, pack of 4 × 10 μmol
Scegli un formato
50 G
379,00 €
379,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
379,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.52
379,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Stato
liquid
Confezionamento
pack of 4 × 10 μmol
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 28-4065-58
Concentrazione
20 mM
Colore
Colorless
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
DNA Polymerization Mix dNTP Set (20 mM each A,C,G,T).
Applicazioni
By incorporating recent advances in manufacturing technology, Cytiva now offers illustra Solution dNTPs: the highest purity deoxynucleotides available for amplification, dideoxy sequencing, labeling, mutagenesis, cDNA synthesis, and expression profiling.
Caratteristiche e vantaggi
  • Free from DNase, RNase, and nicking enzyme activity
  • Greater than 99% triphosphate purity (by HPLC) for optimum performance and consistency
  • Buffer free and ready-to-use solutions in multiple formats
  • Functionally tested for long PCR* and sequencing
  • Custom formulation, testing, packaging, and labeling are available
Stoccaggio e stabilità
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Risultati analitici
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Note legali
illustra is a trademark of Cytiva
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)