Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 vial | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 121,00 € |
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.25
EC Number:
232-576-6
MDL number:
121,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiproduct line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
mol wt
~29,000
packaging
vial of 15 mg
suitability
suitable for GFC marker
storage temp.
−20°C
Application
Carbonic Anhydrase from bovine erythrocytes is a bioreagent used in gel filtration chromatography, protein chromatography and plasma and blood proteins. Carbonic anhydrase has been used to study compounds widely known to have anticancer properties against human cancers and that act as diuretic, antibacterial, antifungal, antitubercular and leishmanicidal agents.
Gel filtration molecular weight marker
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| suitability suitable for GFC marker | suitability - | suitability suitable for marker for electrophoresis (non-denaturing PAGE) | suitability - |
| form powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| mol wt ~29,000 | mol wt 30 kDa | mol wt ~29 kDa | mol wt ~29 kDa |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| product line BioReagent | product line - | product line - | product line - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anidrasi carbonica
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?