GE27-5330-02
Microspin™ G-50 Columns
Cytiva 27-5330-02, pack of 250 columns
Sinonimo/i:
Microspin columns
Scegli un formato
1.050,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.050,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
resin (Sephadex G-50 DNA Grade)
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 250 columns
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 27-5330-02
Volume d’esercizio
12—50 μL
Dimensione particelle
50-150 μm (dry)
Dimensione pori
30 kDa MWCO
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- For rapid purification of labeled DNA (>20 bases) from unincorporated labeled nucleotides in a volume of 25 to 50 μ using spin-column chromatography.
- Columns are prepacked with Sephadex® G-50 Grade pre-equilibrated in TE buffer with 0.05% Kathon CG/ICP Biocide.
- Product recovery will be at least 10% lower than that from ProbeQuant™ G-50 Micro Columns.
- Can also be used for buffer exchange/desalting of enzymatic reactions (10 to 100 μ) following heat denaturation and phenol extraction.
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
DNA cleanup using illustra™ GFX kits from Cytiva.