GE27-5340-01
AutoSeq™ G-50
Cytiva 27-5340-01, pack of 50 columns
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 50 columns
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 27-5340-01
Dimensione particelle
50-150 μm (dry)
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- For rapid removal of unincorporated fluorescent dye-terminators from cycle sequencing reactions prior to automated DNA sequencing
- Columns are prepacked with Sephadex G-50 DNA Grade F
- Columns are pre-equilibrated in double-distilled water with 0.05% Kathon CG/ICP Biocide added as a preservative
- Ready-to-use columns enable sample application through to collection of purified product in less than 4 min
- 4 minutes
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)