Documenti fondamentali
GE27-5120-01
Microspin S-200 HR
Cytiva 27-5120-01, pack of 50 columns
Sinonimo/i:
Microspin S-200 HR, S-200 HR Microspin
Scegli un formato
1 PKG
306,00 €
306,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
306,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41105501
NACRES:
NA.52
306,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
resin (Sephacryl® S-200 HR)
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 50 columns
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 27-5120-01
Condizioni di stoccaggio
(20% Ethanol)
(TE buffer (10 mM Tris/HCl, 1mM EDTA, pH 7.6))
Volume d’esercizio
25—100 μL
Matrice
allyl dextran and N, N’-methylenebisacrylamide
Dimensione particelle
25-75 μm
Dimens. media delle particelle
50 μm
cleaning
2-13
Intervallo di esercizio
3-11
Compatibilità
suitable for bioprocess medium
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
MicroSpin columns are designed for the rapid purification of nucleic acids for use in a wide range of applications, including desalting, buffer exchange and removal of primers.
Applicazioni
Good product yield and purity is obtained with sample volumes from 25-100 μL, and from nanogram to milligram quantities of DNA.
  • Convenient: Prepacked with Sephacryl® S-400 HR pre-equilibriated in TE buffer.
  • Ready to use: Requires less than 4 min from sample application to collection of purified product.
  • Tested in nickase, single- and double-stranded exonuclease and RNase assays.
Caratteristiche e vantaggi
  • For rapid purification of labeled single-stranded or double-stranded DNA fragments > 50 bases in length in a volume of 51 to 100 μL using spin-column chromatography.
Stoccaggio e stabilità
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Risultati analitici
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Note legali
MicroSpin is a trademark of Cytiva
Sephacryl is a registered trademark of Cytiva
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)