GE27-2090-02
7-Deaza-DGTP
Cytiva 27-2090-02, pack of 2 μmol
Scegli un formato
337,00 €
Scegli un formato
About This Item
337,00 €
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Confezionamento
pack of 2 μmol
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 27-2090-02
Concentrazione
5 mM
Colore
Colorless
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- For reducing “band compressions” in sequencing gels.
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)