Vai a
D8783
7-Deaza-2′-deoxyguanosine 5′-triphosphate lithium salt
10 mM in H2O
Sinonimo/i:
−N7-dGTP, 7-Deaza-dGTP
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
0.5 μmol
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
253,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H17N4O13P3
Numero CAS:
Peso molecolare:
506.19
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥95% (HPLC)
Biological source:
Porcine muscle, rabbit muscle
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
253,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
biological source
Porcine muscle, rabbit muscle
assay
≥95% (HPLC)
form
liquid
feature
PCR Additives
concentration
10 mM in H2O
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
colorless
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1=NC(=O)c2ccn(C3CC(O)C(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)O3)c2N1
InChI
1S/C11H17N4O13P3/c12-11-13-9-5(10(17)14-11)1-2-15(9)8-3-6(16)7(26-8)4-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20/h1-2,6-8,16H,3-4H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,18,19,20)(H3,12,13,14,17)
InChI key
DLLXAZJTLIUPAI-UHFFFAOYSA-N
Application
7-Deaza-2′-deoxyguanosine 5′-triphosphate lithium salt has been used as a lysis agent to evaluate its efficiency on direct cell lysis, RNA stability, and compatibility with downstream reverse transcription quantitative real-time PCR during the analyzes of samples with small numbers of cells.
Biochem/physiol Actions
7-Deaza-2′-deoxyguanosine 5′-triphosphate (7-deaza-dGTP) competes with natural substrate dGTP and blocks the telomerase activity. This nucleotide once incorporated into the telomere alters the secondary structure of the telomere making it difficult for telomerase to identify it for further telomere synthesis. This dGTP analog pairs weakly with conventional bases to minimize DNA secondary structures, while being a good substrate for DNA polymerases. 7-deaza-dGTP in combination with dimethyl sulfoxide (DMSO) and betaine enhances the polymerase chain reaction (PCR) amplification of GC-rich DNA sequences.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
10988537001D7170D5038
description
10 mM in H2O
description
95% (7-Deaza-dGTP, HPLC), ≤4% (7-Deaza-dGDP, HPLC), solution, 10 mM
description
10 mM in H2O
description
100 mM (pH 7)
biological source
Porcine muscle, rabbit muscle
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
solution
form
liquid
form
liquid
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
≥99%
assay
≥99%
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
color
colorless
color
-
color
colorless
color
colorless
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)