Documenti fondamentali
GE27-2025-01
High Purity rNTPs
Cytiva 27-2025-01
Sinonimo/i:
Ribonucleotide Triphosphates
Scegli un formato
1 PKG
273,00 €
273,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
273,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.52
273,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 27-2025-01
Confezionamento
pkg of 4 x 25 μmol
Concentrazione
100 mM
Colore
colorless
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
High purity rNTPs are easy-to-use, time-saving solutions for in vitro transcription assays and/or reactions requiring Ribonucleoside Triphosphates (rNTPs) of high purity. This solution can be used for in vitro transcription or for reactions requiring rNTPs of high purity.
Caratteristiche e vantaggi
  • Each lot is tested for ribonuclease contamination to ensure success in your application.
  • Supplied in purified water as 100 mM solutions (pH 7.5).
  • Extensively purified to yield a minimum of 99% in triphosphate form for solution (98% for lyophilized) to enhance incorporation and yield optimal experimental results.
  • Available either as individual products or in a convenient set containing ATP, CTP, GTP, and UTP in separate tubes.
Stoccaggio e stabilità
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Risultati analitici
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)