The sequence of this product is proprietary. The E.C. number for TurboTEV is EC 3.4.22.44.
Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 kU | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 160,00 € |
10 kU | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 783,00 € |
Informazioni su questo articolo
160,00 €
biological source
microbial (Tobacco Etch virus)
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
description
Contains both a histidine tag and a GST tag
form
solution
specific activity
≥3,000 units/mg protein
mol wt
27 kDa
technique(s)
protein purification: suitable
suitability
suitable for purification of HIS tagged recombinant proteins
application(s)
genomic analysis
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Physical form
Preparation Note
Preparare un tampone di dialisi fresco. Il tampone di dialisi deve essere formulato in modo da ottimizzare la solubilità della proteina target e non deve contenere inibitori delle proteasi. Deve anche essere compatibile con i processi di purificazione a valle; per esempio, se dopo la scissione si utilizza una colonna HIS Select® per rimuovere il tag-His, deve contenere una quantità minima di EDTA o di DTT.
Esempio di un tampone di dialisi idoneo: Tris-HCl 25 mM a pH 8,0, NaCl 150-500 mM, β-mercaptoetanolo 14 mM
Questa proteasi TEV mantiene la medesima attività in NaCl 150 mM di, in NaCl 500 mM e in imidazolo 400 mM.
Diluire il campione della proteina target con il tampone di dialisi in modo da raggiungere una concentrazione a 1-2 mg/mL. Questo passaggio è opzionale nel caso in cui la proteina target formi aggregati nel tampone di dialisi. Mettere da parte una piccola aliquota come campione di controllo per l′analisi mediante PAGE. Se si eluisce la proteina target dalla colonna HIS Select® si può aggiungere EDTA alla concentrazione finale 0,5 mM, purché l'EDTA sia compatibile con la proteina.
Aggiungere la proteasi TEV fino a raggiungere un rapporto di 1:100 (p/p) tra proteasi e proteina target oppure 10.000 unità (1 mg) di proteasi TEV per 100 mg di proteina target. Non è necessario calcolare il rapporto molare. É possibile aggiungere la proteasi TEV direttamente alla proteina target. Non è necessario cambiare il tampone o diluire la proteasi TEV. Il rapporto ottimale deve essere determinato in modo empirico. Un rapporto proteasi/proteina target (p/p) tra 1:50 e 1:200 dovrebbe essere efficace per la maggior parte delle proteine target.
Dializzare con il tampone di dialisi a 4 °C per circa 16 ore. La dialisi viene impiegata per rimuovere l′imidazolo o il glutatione se al termine della scissione si usano colonne di affinità HIS Select® o con glutatione per rimuovere il tag o la protesi TEV.
Di solito, 1 mg di proteasi TEV scinde >90% di 100mg di una proteina di controllo a 4 °C in 16 ore.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) protein purification: suitable | technique(s) protein purification: suitable | technique(s) protein purification: suitable | technique(s) protein purification: suitable |
| specific activity ≥3,000 units/mg protein | specific activity ≥10 U/μL | specific activity ≥5000 U/mg | specific activity ≥5000 U/mg |
| biological source microbial (Tobacco Etch virus) | biological source microbial (Tobacco Etch virus) | biological source human (human Rhinovirus Type 14) | biological source human (human Rhinovirus Type 14) |
| suitability suitable for purification of HIS tagged recombinant proteins | suitability suitable for additive or modifier in the separation of proteins or peptides | suitability suitable for protein modification | suitability suitable for protein modification |
| application(s) genomic analysis | application(s) life science and biopharma | application(s) life science and biopharma | application(s) life science and biopharma |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant - |
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
What is the Aminoacid sequence of this enzyme, or can you share E.C number?
1 risposta-
Utile?
-
-
What is the highest temperature that this protease can operate at?
1 risposta-
The highest temperature is 37C.
Utile?
-
-
What is the recognition sequence of T4455 TEV Protease?
1 risposta-
T4455 is a cysteine protease that recognizes the cleavage site of Glu-Asn-Leu-Tyr-Phe-Gln-Gly/Ser and cleaves between Gln and Gly/Ser.
Utile?
-
-
Hi, Can you precise what is the concentration of protease in unit/µL ? (as it is sold in unit we do not know the volume) Also there is 2 definitions for the activity one in unit the other one in mg can you precise ? Best,
1 risposta-
The 1KU (1000 units) package size will be approximately 50 ul. The 10KU (10,000 units) package size will be approximately 500 ul.