GE17-0554-02
Agarose NA
Cytiva 17-0554-02, pack of 100 g
Sinonimo/i:
Agarose gel
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Caratteristiche
wetted part: no
Confezionamento
pack of 100 g
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 17-0554-02
Colore
White
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
For preparative work, an Agarose with Low gelling temperature should be used. Agarose Prep has Low melting and gelling points.
Caratteristiche e vantaggi
- Highly suitable for DNA/RNA applications.
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
This page describes typical rehydration solutions for use in gel electrophoresis with Cytiva products.
Contenuto correlato
This page shows how to apply equilibrated Immobiline DryStrip gels