GE17-0500-01
DEAE-Sephacel
Cytiva 17-0500-01, pack of 500 mL
Scegli un formato
507,00 €
Scegli un formato
About This Item
507,00 €
Prodotti consigliati
Descrizione
Ion Exchanger Type (value)
Caratteristiche
autoclavable In 0.1 M NaCl at 121°C for 30 min
Confezionamento
pack of 500 mL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 17-0500-01
Dimens. media delle particelle
100 μm
Dimensione particelle
40-160 μm
cleaning in place
2-12
Intervallo di esercizio
2-12
Capacità
10 mg binding capacity(10 mg Thyroglobulin (MW 669 000)/ml drained medium, 160 mg HSA (MW 68 000)/ml drained medium)
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- DEAE Sephacel is supplied preswollen in 20% ethanol.
- Prepare a slurry by decanting the 20% ethanol solution andreplace it with starting buffer in a ratio of 75% settled resin to25% buffer.
- The starting buffer must not contain agents whichsignificantly increase the viscosity.
- The column can beequilibrated with viscous buffers at reduced flow rates afterpacking is completed.
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)