GE17-0180-02
DEAE-Sephadex® A-50
Cytiva 17-0180-02, pack of 500 g
Sinonimo/i:
DEAE-Sephadex Column
Scegli un formato
2.170,00 €
Scegli un formato
About This Item
2.170,00 €
Prodotti consigliati
ligand
diethylaminoethyl
Descrizione
Ion Exchanger Type (value)
Caratteristiche
autoclavable In 0.1 M sodium chloride at 121°C for 30 min.
Confezionamento
pack of 500 g
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 17-0180-02
Condizioni di stoccaggio
dry media
Matrice
cross-linked dextran
Dimensione particelle
40-120 μm (dry)
cleaning in place
2-12
Intervallo di esercizio
2-12
Capacità
binding capacity
Compatibilità
none detected for bioprocess medium
Descrizione generale
Sephadex® ion exchangers are produced by introducing functional groups onto the cross-linked dextran matrix. These groups are attached to glucose units in the matrix by stable ether linkages.
Different types of ion exchangers (DEAE, QAE and CM) and two different porosities (A-25/C-25 and A-50/C-50) are available.
Caratteristiche e vantaggi
- Weak anion exchanger suitable batch techniques.
- High binding capacities.
- Well-proven and widely used especially in approved plasma fractionation processes.
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)