GE17-0170-01
DEAE-Sephadex® A-25
Cytiva 17-0170-01, pack of 100 g
Sinonimo/i:
DEAE resin, Ion exchange resin
Scegli un formato
473,00 €
Scegli un formato
About This Item
473,00 €
Prodotti consigliati
ligand
diethylaminoethyl
Descrizione
Ion Exchanger Type (value)
Caratteristiche
autoclavable In 0.1 M sodium chloride at 121°C for 30 min.
Confezionamento
pack of 100 g
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 17-0170-01
Condizioni di stoccaggio
dry media
Matrice
cross-linked dextran
Dimensione particelle
40-120 μm (dry)
cleaning in place
2-13
Intervallo di esercizio
2-13
Capacità
binding capacity
Compatibilità
suitable for bioprocess medium
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Different types of ion exchangers (DEAE, QAE and CM) and two different porosities (A-25/C-25 and A-50/C-50) are available.
Caratteristiche e vantaggi
- Weak anion exchanger suitable batch techniques.
- High binding capacities.
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
This page shows how to perform a separation with a Sephadex column from Cytiva which are Size Exclusion Chromatography media consisting of an epichlorohydrin cross-linked dextran.
Contenuto correlato
Separation options for Size Exclusion Chromatography with Sephadex from Cytiva.