Documenti fondamentali
GE10600042
Membrane in nitrocellulosa Amersham Protran® per metodica Western blot
pore size 0.45 μm, sheet W × L 200 mm × 200 mm, pkg of 10 ea
Scegli un formato
10 EA
283,00 €
283,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
283,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41105339
NACRES:
NB.22
283,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 10600042
Largh. × lungh. foglio
200 mm × 200 mm
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Categorie correlate
Descrizione generale
Nitrocellulose (NC) membrane for use in Western blot protocols, offering low background and high signal-to-noise ratios. Amersham Protran 0.45 NC is a nitrocellulose membrane with a 0.45 µm pore size for use in Western blot protocols. Amersham Protran nitrocellulose membranes offer excellent sensitivity, resolution, and low background noise, especially when used with Amersham ECL, Amersham ECL Prime, or Amersham ECL Select Western Blotting detection reagents. Protran NC membranes are available in popular precut sizes for a wide range of laboratory applications. This product was formerly called Protran BA85.
Applicazioni
Le membrane per Western blotting Amersham Protran® sono disponibili per l′uso nelle seguenti applicazioni:
  • Western blotting
  • Southern blotting
  • Northern blotting
Caratteristiche e vantaggi
  • Low background and excellent signal-to-noise ratios
  • Compatible with a variety of labelling and detection systems
  • High binding capacity
  • Suitable for proteins with a wide range of molecular weights
  • Ideal tool for your antibody purification and analysis workflow
  • Proprietary nitrocellulose formula ensures a long shelf life of bound proteins
Stoccaggio e stabilità
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Note legali
Amersham is a trademark of Cytiva
Protran is a registered trademark of Cytiva
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)