Documenti
G6392
Sigma-Aldrich
L-glutammina
γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
5-ammide dell’acido L-glutammico, Acido (S)-2,5-diammino-5-ossopentanoico, Levoglutamide
About This Item
Formula condensata:
H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.14
Beilstein:
1723797
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.75
Sterilità
γ-irradiated
Nome Commerciale
BioXtra
Forma fisica
powder
Confezionamento
vial of 0.292 g
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Colore
white to faint yellow
Punto di fusione
185 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: 10 mL/vial, clear to slightly hazy
Stringa SMILE
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Informazioni sul gene
Applicazioni
L-Glutamine has been used as a media supplement:
  • for cochlear organotypic culturing
  • in Iscove′s modified Dulbecco′s medium for HeLa cells culturing
  • in Dulbecco′s modified Eagle′s medium for primary hepatocyte cell culturing
Azioni biochim/fisiol
Glutamine mediates protein turnover via cellular mTOR (mammalian target of rapamycin) signalling. It is also known to be associated with the inhibition of apoptosis.
L-glutamine is an essential amino acid that is a crucial component of culture media, and serves as a major energy source for cells in culture. Optimal cell performance usually requires supplementation of the medium with L-glutamine prior to use.
La L-glutammina è un amminoacido essenziale oltre che un componente fondamentale dei terreni di coltura e costituisce un′importante fonte di energia per le cellule coltivate. La L-glutammina è molto stabile in forma di polvere secca e di soluzione congelata. Tuttavia, nei terreni liquidi e nelle soluzioni madri, la L-glutammina si degrada con relativa rapidità. Per una resa ottimale delle cellule è generalmente necessaria l′integrazione dei terreni di coltura con la L-glutammina prima dell′uso.
Confezionamento
50 mL amber serum vial with rubber stopper.
Compatibilità
Qualified for use in cell culture applications, especially serum-free cell culture.
Ricostituzione
Prepares a 200 mM solution when reconstituted to 10 mL with sterile water.
Altre note
The dipeptide L-Ala-LGln is frequently used in modern serum-free media formulations because it provides a more stable form of glutamine in vitro.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
L-glutammina for biochemistry
Millipore
1.00289
L-glutammina
L-glutammina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1294808
L-glutammina
L-glutammina phyproof® Reference Substance
PHL83798
L-glutammina
L-glutammina Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1125
L-glutammina
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
I1146
R3 IGF-1 human
Nonresonant confocal Raman imaging of DNA and protein distribution in apoptotic cells
Uzunbajakava N, et al.
Biophysical Journal, 84(6), 3968-3981 (2003)
Cisplatin ototoxicity in rat cochlear organotypic cultures
Ding D, et al.
Hearing Research, 282(1-2), 196-203 (2011)
The signal peptide anchors apolipoprotein M in plasma lipoproteins and prevents rapid clearance of apolipoprotein M from plasma
Christoffersen C, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 283(27), 18765-18772 (2008)
Rebekah M Samsonraj et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 33(6), 1878-1891 (2015-03-11)
This study sought to identify critical determinants of mesenchymal stem cell (MSC) potency using in vitro and in vivo attributes of cells isolated from the bone marrow of age- and sex-matched donors. Adherence to plastic was not indicative of potency
Pablo Hernández-Varas et al.
Nature communications, 6, 7524-7524 (2015-06-26)
Cell-matrix adhesions are central mediators of mechanotransduction, yet the interplay between force and adhesion regulation remains unclear. Here we use live cell imaging to map time-dependent cross-correlations between vinculin-mediated tension and adhesion complex area, revealing a plastic, context-dependent relationship. Interestingly
Articoli
Importance and uses of glutamine in hybridoma and mammalian cell culture
Protocolli
WST-1 assay protocol for cell viability and cytotoxicity measurements with preparation instructions, applications, FAQs, and troubleshooting.
Protocollo del saggio di proliferazione e vitalità cellulare e citotossicità con MTT. Istruzioni per la preparazione dei reagenti per il saggio con MTT con esempi di applicazione.
Perform colorimetric assays for nonradioactive quantification of cellular proliferation, viability, and cytotoxicity for adherent or suspension cells cultured in 96-well microplates.
MTT assay protocol for measuring cell viability, proliferation and cytotoxicity. Instructions for MTT reagent preparation and examples of applications.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC