Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 L | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 223,00 € |
10 L | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1810,00 € |
50 L | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 7880,00 € |
Informazioni su questo articolo
223,00 €
Nome del prodotto
EX-CELL® nutriente 1 CHO avanzato, CHO Feed 1 (with glucose). Use 64.10 g/L. See information sheet, 24367C @ www.sigmaaldrich.com for hydration instructions
Quality Segment
product line
EX-CELL®
form
dry powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- EX-CELL®Advanced CHOFeed 1 (with glucose) platform from SAFC has been specifically developed to supportgrowth and productivity across a diverse set of Chinese Hamster Ovary (CHO)cells in fed-batch cultures while still allowing for flexibility in theadjustment of protein quality attributes.
- This contemporary fed-batch platform was developedusing a strategy of Multivariate Analysis to establish correlations in whichthe formulation components influence critical process and product attributessuch as titer, fold expansion, receptor expression, and glycosylation.
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description CHO Feed 1 (with glucose). Use 64.10 g/L. See information sheet, 24367C @ www.sigmaaldrich.com for hydration instructions | description CHO Feed 1 (without glucose). Use 34.10 g/L. See information sheet, 24368C @ www.sigmaaldrich.com for hydration instructions | description CHO Fed-batch Medium. | description Sterility: sterile-filteredImpurities: endotoxin, testedForm: liquid |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) | technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) | technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) | technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) |
| form dry powder | form dry powder | form dry powder | form liquid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| product line EX-CELL® | product line EX-CELL® | product line EX-CELL® | product line EX-CELL® |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
10101-97-0
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..
Possiedi già questo prodotto?
Non riesci a trovare il codice del tuo prodotto o il numero di lotto/ batch?
Come trovare il codice prodotto
I numeri di catalogo dei prodotti nel sito internet sono associati al taglio o alla quantità delle confezioni (es: T1503-25G). Accertati Nel campo N° Catalogo digita SOLO il N° di catalogo del prodotto (Esempio: T1503).
Esempio:
Altri esempi:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
Inseriscilo come 1.000309185)
Problemi? Sentitevi liberi di contattare Servizio Tecnico per chiedere aiuto