G6875
α-D-Glucose 1-phosphate dipotassium salt hydrate
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
α-D-Glucopyranose 1-phosphate, Cori ester
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
powder
Impurezze
glucose, essentially free
Colore
white
Solubilità
water: slightly soluble 50 g/L
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[K+].[K+].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2K.H2O/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13;;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t2-,3-,4+,5-,6-;;;/m1.../s1
VOQGDSVKCMGEFO-FBNUBEQJSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Linkage
Nota sulla preparazione
WGK 1