G7772
D-Glucose 6-phosphate solution
~1 M in H2O (approx. 260 mg per ml)
Sinonimo/i:
D(+)-Glucopyranose 6-phosphate, Robison ester
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (inorganic)
Saggio
≥99% (TLC)
Forma fisica
liquid
Concentrazione
~1 M in H2O (approx. 260 mg per ml)
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Colore
colorless
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(COP(O)(O)=O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C6H13O9P/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14/h1,3-6,8-11H,2H2,(H2,12,13,14)
VFRROHXSMXFLSN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Phosphonate and α-fluorophosphonate analogs of d-glucose 6-phosphate as active-site probes of 1l-myo-inositol 1-phosphate synthase.: This study explores phosphonate and α-fluorophosphonate analogs of d-glucose 6-phosphate, offering insights into their use as probes for understanding enzyme mechanisms, which could impact biochemical research methodologies (Ramos-Figueroa et al., 2023).
Azioni biochim/fisiol
Linkage
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges