G5419
Anti-GAD1/GAD2 Antibody
mouse monoclonal, K-87
Sinonimo/i:
Anti-GAD 67
Scegli un formato
558,00 €
Scegli un formato
About This Item
558,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Monoclonal Anti-Glutamic Acid Decarboxylase 67 (GAD67) antibody produced in mouse, clone K-87, purified antibody
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
K-87, monoclonal
PM
antigen 67 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500-1:20,000 (with antigen-retrieval step)
western blot: 1:500-1:20,000 using mouse brain extract
Isotipo
IgG1κ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GAD1(2571)
mouse ... Gad1(14415)
rat ... Gad1(24379)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)