Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mL | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | 314,00 € |
25 mL | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | 684,00 € |
50 mL | Spedizione prevista il08 settembre 2026daMerck Life Science S.r.l. | 1560,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41106500
314,00 €
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiform
liquid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
do not freeze
application(s)
life science and biopharma
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
GST•Bind Resin utilizes an 14-atom spacer arm to covalently attach reduced glutathione via a sulfide linkage. The high degree of substitution of glutathione ensures a high binding capacity with yields of glutathione S-transferase (GST) fusion proteins of 5 to 8 mg/ml settled resin. The resin can be re-used up to 6 times without loss of capacity.
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description set of 3 pre-packed columns (2.5 ml each), (1:1 suspension in a 0.5 M NaCl + 20% ethanol solution) | description - |
| application(s) life science and biopharma | application(s) life science and biopharma | application(s) - | application(s) life science and biopharma |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 200 | Quality Level 400 |
| form liquid | form liquid | form (1:1 suspension in a 0.5 M NaCl + 20% ethanol solution) | form slurry |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - | shipped in ambient |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition do not freeze | storage condition do not freeze | storage condition - | storage condition do not freeze |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
flash_point_f
96.8 °F
flash_point_c
36 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?