Documenti fondamentali
G4003
Gum guaiac
Sinonimo/i:
Guaiac, Guaiacum, Resin guaiac
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Punto di fusione
85 °C (dec.) (lit.)
Sostituito da