G8279
Gum guaiac
crude colorimetric peroxidase substrate
Sinonimo/i:
Guaiac, Guaiacum, Resin guaiac
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Punto di fusione
85 °C (dec.) (lit.)
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?