Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 87,70 € |
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 249,00 € |
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 430,00 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 933,00 € |
Informazioni su questo articolo
87,70 €
Nome del prodotto
Guanosine 5′-[γ-thio]triphosphate tetralithium salt, ≥90% (contains < 10% GDP, HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥90% (contains < 10% GDP, HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: ≥75 mg/mL (Solutions are very unstable; prepare immediately prior to use.)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=S)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H16N5O13P3S.4Li/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(26-9)1-25-29(19,20)27-30(21,22)28-31(23,24)32;;;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,19,20)(H,21,22)(H2,23,24,32)(H3,11,13,14,18);;;;/q;4*+1/p-4/t3-,5-,6-,9-;;;;/m1..../s1
InChI key
AMQXJFWJOAWCPV-ZVQJTLEUSA-J
Application
- as a component of lysis buffer
- in oocyte and mammalian cell patch-clamp experiments to keep the G proteins in a constantly active state[1]
- to couple with G- protein α, to study its effect on kinase activity
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥90% (contains < 10% GDP, HPLC) | assay ≥85% (HPLC) | assay ~95% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: ≥75 mg/mL (Solutions are very unstable; prepare immediately prior to use.) | solubility H2O: 20 mg/mL (Solutions are very unstable; prepare immediately prior to use.) | solubility H2O: 100 mg/mL | solubility H2O: 50 mg/mL |
| color white to off-white | color white | color white | color white |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
![Guanosine 5′-[γ-thio]triphosphate tetralithium salt ≥90% (contains < 10% GDP, HPLC), powder](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/131/514/e3025b6a-cb52-4818-b20f-98efac485c1a/640/e3025b6a-cb52-4818-b20f-98efac485c1a.png)
![Guanosine 5′-[β-thio]diphosphate trilithium salt ≥85% (HPLC), powder](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/155/734/9bd8c8c5-4388-4f95-a924-4ff058fa4f41/640/9bd8c8c5-4388-4f95-a924-4ff058fa4f41.png)