G15120
Sephadex® G-15
Medium
Scegli un formato
101,00 €
Scegli un formato
About This Item
101,00 €
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
tecniche
affinity chromatography: suitable
Gruppo funzionale matrice
phase
applicazioni
life science and biopharma
Compatibilità
Cytiva
Applicazioni
Fractionation Range (MW)
Globular Proteins: <1500
Dextrans: <1500
Altre note
Note legali
Sostituito da
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)