GE17-0010-02
Sephadex® G-10
Cytiva 17-0010-02, pack of 500 g
Scegli un formato
1.480,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.480,00 €
Prodotti consigliati
Caratteristiche
autoclavable In wet form (pH 7.0) at 120°C for 30 min
Confezionamento
pack of 500 g
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 17-0010-02
Parametri
flow rate (The beads behave as rigid spheres obeying Darcy′s Law.)
Matrice
cross-linked dextran
Dimensione particelle
40-120 μm (dry)
55-165 (wet)
Intervallo di esercizio
2-13
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Quickly desalts, removes contaminants and transfers to a new buffer in a single step.
- Suitable for buffer exchange and cleanup of biological samples, for example peptides, small Proteins, and oligosaccharides larger than 700 molecular weight
- Efficient removal of contaminants such as salts, dyes, and radioactive labels
- Lowest exclusion limit (700 molecular weight) in the Sephadex® G-range
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Column Packing and Preparation for Size Exclusion Chromatography
Contenuto correlato
Sephadex® from Cytiva and Darcy’s law in Size Exclusion Chromatography