S6147
Sephadex® G-100
BioReagent, DNA grade, medium
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
Molecular Biology
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioReagent
Stato
beads
tecniche
buffer exchange: suitable
Gruppo funzionale matrice
phase
Rigonfiamento
1 g swells to 9-11 mL
Diametro delle microsfere
40-120 μm
Dimensione pori
exclusion limit (25 bp dsDNA; (rA)27)
pH
2-10
applicazioni
life science and biopharma
Compatibilità
Cytiva
Attività estranea
DNase, RNase, none detected
Temperatura di conservazione
room temp
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Excellent recovery
- Minimal sample dilution
- Quick and easy to use
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)