Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 31,80 € |
500 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 77,90 € |
1 kg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 146,00 € |
Informazioni su questo articolo
31,80 €
Nome del prodotto
L-Glutamic acid hydrochloride, ≥99% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
SMILES string
Cl.N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4.ClH/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);1H/t3-;/m0./s1
InChI key
RPAJSBKBKSSMLJ-DFWYDOINSA-N
Gene Information
human ... GRIK1(2897), GRIK2(2898), GRIK3(2899), GRIK4(2900), GRIK5(2901)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| Gene Information human ... GRIK1(2897), GRIK2(2898), GRIK3(2899), GRIK4(2900), GRIK5(2901) | Gene Information human ... GRIK1(2897), GRIK2(2898), GRIK3(2899), GRIK4(2900), GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRIN3A(116443), GRIN3B(116444), GRINA(2907) | Gene Information human ... GRIK1(2897), GRIK2(2898), GRIK3(2899), GRIK4(2900), GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRIN3A(116443), GRIN3B(116444), GRINA(2907) | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Glutamic acid hydrochloride
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?