G0407
Granulocyte colony-stimulating factor human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Granulocyte colony-stimulating factor human, G-CSF, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
Potenza
0.01-0.1 ng/mL
Qualità
endotoxin tested
PM
18.8 kDa (175 amino acids including N-terminal methionine)
Confezionamento
pkg of 5 and 25 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<1 EU/μg (LAL test)
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... CSF3(1440)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Risultati analitici
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Read article on hematopoietic cytokines and hematopoiesis