G5171
Anti-Granulocyte Colony Stimulating Factor antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-G-CSF
About This Item
Origine biologica
goat
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
lyophilized powder
Reattività contro le specie
human
tecniche
neutralization: suitable
western blot: 1-2 μg/mL
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CSF3(1440)
Descrizione generale
Monoclonal anti-granulocyte colony stimulating factor recognizes human G-CSF.
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1