G0375
D-(−)-Galactonic acid γ-lactone
≥99%
Sinonimo/i:
D-(−)-Galactono-1,4-lactone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.14
Beilstein:
83008
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Prodotti consigliati
Saggio
≥99%
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)[C@@H]1OC(=O)[C@H](O)[C@H]1O
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?