Vai a
05313
L-Galactono-1,4-lactone
≥95.0% (GC)
Sinonimo/i:
L-Galactonic acid γ-lactone, NSC 25282
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.14
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
83005
assay
≥95.0% (GC)
form
solid
optical activity
[α]/D 78.0±3.0°, c = 1 in H2O
color
white
mp
134  °C ((273 °F))
suitability
conforms to structure for Proton NMR spectrum
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H10O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2-5,7-10H,1H2/t2-,3-,4-,5+/m0/s1
InChI key
SXZYCXMUPBBULW-NEEWWZBLSA-N
Biochem/physiol Actions
Metabolite in the biosynthetic pathway of vitamin C in higher plants.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)