Documenti fondamentali
FG0445
SAFC
DMEM - high glucose
With stable glutamine, sodium pyruvate and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
DME, Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - high glucose
Scegli un formato
500 ML
33,60 €
33,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 ML
33,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
33,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - high glucose, With 4500 mg/L glucose, L-Ala-L-Gln, sodium pyruvate and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Livello qualitativo
Sterilità
sterile-filtered
sterile
Stato
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Componenti
NaHCO3: yes
stable glutamine: yes
glucose: high
phenol red: yes
HEPES: no
sodium pyruvate: yes
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
This DMEM-Hi glucose medium differs from the original formula, because it is supplemented with L-alanyl-L-glutamine dipeptide. Glutamine is notoriously unstable in cell culture. This dipeptide provides a more stable form of glutamine for use in cell cultures.
Applicazioni
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium (DMEM) is a modification of Basal Medium Eagle (BME) that contains four-fold concentrations of the amino acids and vitamins. The original formulation contained 1000 mg/L of glucose and was used to culture embryonic mouse cells. Since then, it has been modified in several ways to support primary cultures of mouse and chicken cells, as well as a variety of normal and transformed cells. Each of these media offers a different combination of L-glutamine and sodium pyruvate. Additionally, the glucose levels have been raised to 4500 mg/L, contributing to the name "DMEM/High".
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)