Vai a
F9665
Siero fetale bovino
Heat Inactivated, non-USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture
1 recensori su 2 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
Sinonimo/i:
FBS HI (inattivato per riscaldamento), Sieri HI (inattivati per riscaldamento), Siero HI (inattivato per riscaldamento), FBS, FCS, sieri, siero
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
85,10 €
100 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
138,00 €
500 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
624,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
MDL number:
Biological source:
bovine fetus
Origin:
non-USA origin
Sterility:
sterile-filtered
Shipped in:
dry ice
85,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
bovine fetus
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
FBS Classic
composition
Hemoglobin, ≤25 mg/dL
origin
non-USA origin
availability
not available in USA
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Il FBS è utilizzato in un'ampia gamma di applicazioni per colture cellulari. L′aggiunta di FBS al terreno apporta molti fattori non definiti che promuovono la proliferazione e la sopravvivenza delle cellule in coltura.
Preparation Note
Preparato per riscaldamento a 56 °C per 30 minuti. Il riscaldamento del siero a 56 °C per 30 minuti consente di inattivare il sistema del complemento per i test immunologici. L'attivazione col calore ha anche lo scopo di inattivare altri eventuali inibitori della crescita cellulare in coltura.
Analysis Note
  • Testato per il contenuto in endotossine ed emoglobina
  • Testato per la presenza di batteri, virus e micoplasma.
  • Sottoposto a tripla filtrazione con membrana da 0,1 micron in condizioni asettiche.
Legal Information
Non disponibile in USA o Canada Si prega di verificare con il fornitore locale la disponibilità e le restrizioni all′importazione nel proprio paese.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
F752412107CF6765
description
Heat Inactivated, non-USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
sterile-filtered, non-USA origin, suitable for cell culture
description
USA origin, γ-irradiated by SER-TAIN process, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
USA origin, Charcoal Stripped, sterile-filtered, suitable for cell culture
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
biological source
bovine fetus
biological source
bovine fetus
biological source
bovine fetus
biological source
bovine fetus
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
origin
non-USA origin
origin
non-USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
impurities
≤10 EU/mL endotoxin (typically ≤1 EU/ml)
composition
Hemoglobin, ≤25 mg/dL
composition
hemoglobin, ≤25 mg/dL
composition
hemoglobin, ≤20 mg/dL
composition
Hemoglobin, ≤20 mg/dL , Bovine IgG, ≤1 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Siero fetale bovino
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–5 di 5 domande  
  1. Is this FBS endotoxin free?
    1 risposta
    1. No, this product is not endotoxin-free. Endotoxin levels are determined on a lot-to-lot basis with the maximum allowable level of 10.0 EU/mL. Please see the link below to review the specifications of this product:
      https://www.sigmaaldrich.com/documents/spec/F9665/SIGMA
      Utile?
  2. Do you know if this FBS is antibiotic or tetracycline free?
    1 risposta
    1. This serum has not been tested for the presence of antibiotics or tetracycline.
      Utile?
  3. Une fois ouverte combien de temps le produit peut être utilisé?
    1 risposta
    1. After thawing, when stored refrigerated, fetal bovine serum is stable for approximately 1-2 weeks for use in cell culture. Serum intended for use with more robust cell lines, in analytical assays, or for blocking applications, may be stable up to 30 days when stored refrigerated and assuming no contamination has occurred.
      Utile?
  4. Do you maybe know the range of zinc concentration in your FBSin?
    1 risposta
    1. Unfortunately, the zinc concentration for this product is not determined.
      Utile?
  5. It stated 'heat-inactivated' should one perform inactivation upon product arrival?
    1 risposta
    1. Heat inactivation is not necessary. This Fetal Bovine Serum is already heat inactivated.
      Utile?
Recensioni
Filtri attivi
  1. Switzerland
    • Recensione 1
    • Voti 0
    5 su 5 stelle.
    I used this serum to differentiated hMSC to adipocytes and my cells are differentiating very consistently.
    Traduci con Google
    Utile?
  2. 1 recensione solo con voto