Vai a
F3503
5-Fluoro-2′-deoxyuridine 5′-monophosphate sodium salt
~85%, solid
Sinonimo/i:
FdUMP
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
240,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
961,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H12FN2O8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
326.17
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
~85%
Form:
solid
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
Storage temp.:
−20°C
240,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
5-Fluoro-2′-deoxyuridine 5′-monophosphate sodium salt, ~85%
assay
~85%
Quality Segment
form
solid
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].OC1CC(OC1COP(O)(O)=O)N2C=C(F)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H12FN2O8P.Na.H/c10-4-2-12(9(15)11-8(4)14)7-1-5(13)6(20-7)3-19-21(16,17)18;;/h2,5-7,13H,1,3H2,(H,11,14,15)(H2,16,17,18);;
InChI key
DGEOOGBABXVZPJ-UHFFFAOYSA-N
General description
5- 5-fluoro-2′-deoxyuridylate (FdUMP) is an intracellularly generated metabolite of 5-Fluorouracil (5-FU), a widely used reagent in molecular biology to study DNA synthesis and metabolism.
Application
It has been used:
  • as an anti-mitotic agent for culturing mouse primary cortical neurons.
  • as a component of feeding media in the culturing of mouse primary cortical neurons.
  • in studies on the activity and function of thymidylate synthase (TS).
Biochem/physiol Actions
5-Fluoro-2′-deoxyuridine 5′-monophosphate sodium salt (FdUMP) is an DNA synthesis inhibitor. FdUMP along with RNA synthesis inhibitor 3′-C-ethinylcytidine induces cell death in cervical cancer cells at nanomolar concentrations.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
852228D3876T6754
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
~85%
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98%
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)