Documenti fondamentali
F0527
Sigma-Aldrich
Nalgene® baffled shake flask
capacity 2,000 mL, Beaded neck
Sinonimo/i:
cell flask, cell flasks, conical flasks
Scegli un formato
2 EA
140,00 €
140,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
140,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.22
140,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
beaded neck translucent polycarbonate flask
transparent polycarbonate
Descrizione
Autoclavable
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations 200 mL
without cap
Confezionamento
case of 2
Produttore/marchio commerciale
Nalgene® 4110-2000
Capacità
2,000 mL
Volume d’esercizio
2,000 mL
Diam. collo
46.7 mm
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
These reusable flasks provide an alternative to fragile glass flasks with no apparent difference in growth curves of E. coli or S. cerevisiae. Baffles improve mixing and aeration.
Caratteristiche e vantaggi
  • Nalgene® baffled reusable conical flasks are ideal for providing the optimum conditions for effective cell culture, fermentation, and genetic engineering procedures.
  • Manufactured using transparent polycarbonate for excellent sample visibility and mechanical strength.
  • Graduated - for determining accurate fluid levels.
  • Autoclavable - Able to withstand temperatures up to +121°C.
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5