Documenti fondamentali
Z360236
Nalgene® Fernbach culture flask
capacity 2.8 L, beaded neck translucent polycarbonate flask (Fernbach design)
Sinonimo/i:
culture flasks, tissue culture flask, tissue culture flasks
Scegli un formato
4 EA
313,00 €
313,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
4 EA
313,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.22
313,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
beaded neck translucent polycarbonate flask (Fernbach design)
Descrizione
autoclavable; repeated autoclaving may reduce mechanical strength
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
without cap
Confezionamento
case of 4
Produttore/marchio commerciale
Nalgene® 4105-2800
Capacità
2.8 L
Volume d’esercizio
2,800 mL
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
Impact-resistant, low-form Erlenmeyer shape gives excellent aeration for culturing microorganisms.
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)