Documenti fondamentali
F0514
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-asparagine (DOD) Sasrin® resin ester
200-400 mesh
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
Stato
solid
Grado di funzionalizzazione
0.3-0.8 mmol FMOC-amino acid per g resin
Dimensione particelle
200-400 mesh
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
For peptide synthesis. Peptides can be cleaved from the resin with 0.5-1% CF3CO2H in CH2Cl2.
Altre note
N-FMOC-amino acid ester of 3-methoxy-4-oxymethyl-phenoxymethylated 1% divinylbenzene cross-linked polystyrene.
Note legali
Sasrin is a registered trademark of Bachem Bioscience Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)